Principaux documents
SRE0039
Sigma-Aldrich
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Cyanogen bromide-activated Agarose, CNBr- activated agarose
1 G
76,40 €
5 G
403,00 €
15 G
697,00 €
50 G
1 880,00 €
76,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 G
76,40 €
5 G
403,00 €
15 G
697,00 €
50 G
1 880,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NA.56
76,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Espaceur de matrice
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
Gonflement
1 g swells to ≥5 mL
Capacité
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
Adéquation
suitable for chromatography
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio is a lyophilized powder that has been activated with Cyanogen bromide, making it tailored for specific research applications.
Caractéristiques et avantages
  • Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
  • Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
  • Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
  • Ideal for manufacturing diagnostic assays.
Forme physique
Lyophilized powder stabilized with lactose
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available