Principaux documents
SML3846
Sigma-Aldrich
Motixafortide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
TF 14016 trifluoroacetate, B 4F-benzoyl-TN14003 trifluoroacetate, BKT 140 trifluoroacetate, BKT140 trifluoroacetate, N2-(4-Fluorobenzoyl)-L-arginyl-L-arginyl-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-lysyl-D-lysyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-arginyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-cysteinyl- L-argininamide cyclic (4→13)-disulfide trifluoroacetate, TF14016 trifluoroacetate
5 MG
125,00 €
25 MG
502,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
125,00 €
25 MG
502,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C97H144FN33O19S2 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
2159.52 (free base basis)
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
(Powder or Lyophilized powder or film)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCCC1NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC(C3N(CCC3)C(C(CCCCN)NC(C(CCCCN)NC(C(CCCNC(N)=O)NC(C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C(CSSCC(C(NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)=O)NC1=O)NC(C(CC5=CC6=C(C=CC=C6)C=C5)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C7=CC=C(C=C7)F)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Motixafortide (BKT140, BL-8040) is an orally available, highly selective inverse agonist of CXCR4 (CXC Chemokine Receptor 4). Motixafortide is a potent stem cell mobiliser and anticancer agent. BKT140 potently inhibits CXCL12 induced migration/invasion of small-cell lung cancer cells.
Orally available, highly selective inverse agonist of CXCR4
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The CXCR4 inhibitor BL-8040 induces the apoptosis of AML blasts by downregulating ERK, BCL-2, MCL-1 and cyclin-D1 via altered miR-15a/16-1 expression
Leukemia, 31(11), 2336-2346 (2017)
Enhanced unique pattern of hematopoietic cell mobilization induced by the CXCR4 antagonist 4F-benzoyl-TN14003
Stem Cells, 25(9), 2158-2166 (2007)
Targeting the CD20 and CXCR4 pathways in non-hodgkin lymphoma with rituximab and high-affinity CXCR4 antagonist BKT140
Clinical Cancer Research, 19(13), 3495-3507 (2013)