900584
5-Ethynyl-2′-deoxyuridine
95%
Synonyme(s) :
EdU
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
206 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(C#C)=C2)=O)=O)O1
InChI
1S/C11H12N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h1,4,7-9,14-15H,3,5H2,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
Clé InChI
CDEURGJCGCHYFH-DJLDLDEBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Labeling newly synthesized DNA during replication
- Cell proliferating assay studies
- Cell cycle analysis
For a listing of the Baseclick kits see: Baseclick kits
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable