SML3737
Octyl-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-2-Hydroxyglutarate octyl ester, (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, (S)-4-Hydroxy-5-(octyloxy)-5-oxopentanoic acid, 1-Octyl-L-2-hydroxyglutarate, 2S-Hydroxy-pentanedioic acid, 1-octyl ester, L-Octyl-2HG, L2HG, Octyl-(S)-2-hydroxyglutarate, Octyl-L-2HG, S-2HG octyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable