SML3718
SIAIS630121
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-N-(4-(1-(4-(4-(8-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)oct-7-yn-1-yl)piperazin-1-yl)benzoyl)piperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable