Principaux documents
S765317
TETRACYCLOHEXYLTIN
AldrichCPR
S765317-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765317-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H44Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.308
Numéro MDL:
158,00 €