SML3666
AMP-Deoxynojirimycin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
AMP-dNJ, AMP-dNM, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-[5-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylmethoxy)pentyl]-3,4,5-piperidinetriol, AMP-DNJ, AMP-DNM, Adamantane-pentyl-DNM, Adamantane-pentyl-dNM, MZ-21, N-(5′-Adamantane-1′-yl-methoxy)pentyl-1-deoxynojirimycin; (2R,3R,4R,5S)-1-[5-(1-Adamantylmethoxy)pentyl]-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol, N-(5-Adamantane-1-yl-methoxy)pentyl-1-deoxynojirimycin; N-(5-Adamantane-1-yl-methoxy)pentyl)-DNM
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@H](N(C[C@@H]([C@H]1O)O)CCCCCOCC2(C3)C[C@@H](C4)C[C@H]3C[C@@H]4C2)CO
InChI
1S/C22H39NO5/c24-13-18-20(26)21(27)19(25)12-23(18)4-2-1-3-5-28-14-22-9-15-6-16(10-22)8-17(7-15)11-22/h15-21,24-27H,1-14H2/t15-,16+,17-,18-,19+,20-,21-,22?/m1/s1
Clé InChI
XVYLNHVEAOOEGI-OIPNBASOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable