5.38285
Glucosylceramide Synthase Inhibitor, Genz-123346
Synonyme(s) :
Glucosylceramide Synthase Inhibitor, Genz-123346, (1R,2R)-nonanoic acid[2-(2ʹ,3ʹ-dihydro-benzo [1, 4] dioxin-6ʹ-yl)-2-hydroxy-1-pyrrolidin-1-ylmethyl-ethyl]-amide, GL1 synthase Inhibitor, Genz-123346, Genz123346
193,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
About This Item
193,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N3(CCCC3)C[C@@H](NC(=O)CCCCCCCC)[C@H](O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C24H38N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-23(27)25-20(18-26-13-8-9-14-26)24(28)19-11-12-21-22(17-19)30-16-15-29-21/h11-12,17,20,24,28H,2-10,13-16,18H2,1H3,(H,25,27)/t20-,24-/m1/s1
Clé InChI
JMNXWOFCUJJYEO-HYBUGGRVSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
glucosylceramide synthase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Natoli, T.A., et al. 2010. Nat. Med.16, 788.
Zhao, H., et al. 2007. Diabetes.56, 1210.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable