SML3448
Propidium monoazide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Amino-8-azido-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridium dichloride, Propidium monoazide dichloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red to black
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=NC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3)N)[N+](CCC[N+](CC)(C)CC)=C2C4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable