Principaux documents
SML3447
Sigma-Aldrich
GO289
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-5-Bromo-2-methoxy-4-((3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)methyl)phenol, 5-Bromo-2-methoxy-4-[[[3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]imino]methyl]phenol, GO 289, GO-289
5 MG
90,80 €
25 MG
366,00 €
90,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
90,80 €
25 MG
366,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
90,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
GO289 is a highly potent and selective casein kinase CK2 (CKII) inhibitor (IC50 = 7 nM/CK2, 13 μM/PIM2, >50 μM/CLK2; <50% inhibition of CK1α/δ/γ and 56 other kinases at 5 μM) that targets CK2-specific residues (CK2α V66, M163, and H160) with more overall interactions at the CK2 ATP-binding pocket than TBB, DMAT & CX-4945. GO289 selectively inhibits cellular CK1 substrates phosphorylation (0.8-8 μM; HEK293T, U2OS), including clock proteins PER2, CRY1, CLOCK & BMAL1, and displays circadian period-lengthening (Bmal1-dLuc USOS EC50 = 3.3 μM) as well as growth inhibitory potency in CK2-dependent human renal cell carcinoma (RCC) cultures.
Potent and highly selective CK2 (CKII) inhibitor with circadian period-lengthening and cancer growth inhibitory efficacy in human renal cell carcinoma cultures.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable