Principaux documents
SML3143
Sigma-Aldrich
CIGB-300 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
CIGB-325 trifluoroacetate, H-GRKKRRQRRRPPQ-βA-CWMSPRHLGTC-NH2 trifluoroacetate (βA = β-alanine; C15-C25 disulfide), H-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Pro-Gln-βAla-Cys-Trp-Met-Ser-Pro-Arg-His-Leu-Gly-Thr-Cys-NH2 trifluoroacetate (Cys15-Cys25 disulfide), P15-Tat trifluoroacetate
1 MG
238,00 €
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
238,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C127H216N54O29S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3059.61
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
film
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
CIGB-300 (P15-Tat) is a substrate-competitive casein kinase 2 inhibitor (CK2, CKII) composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 48-60) N-terminal to a disulfide-bridged cyclic substrate peptide that inhibits against CK2-mediated substrate HPV-16 E7 phosphorylation in vitro. CIGB-300 exhibits cytotoxic effect in various cancer cultures (IC50 from 20 to 182 μM) via apoptosis induction and effectively inhibits TC-1 tumor growth in mice in vivo (48 μmol/200 μL/mouse via daily intratumoral injection).
Substrate-competitive casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable