05-23-0600
Substance P
Neuropeptide found in high concentrations in the gut.
Synonyme(s) :
Substance P, Neurokinin P, RPKPQQFFGLM, SP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C63H98N18O13S/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-/m0/s1
Clé InChI
ADNPLDHMAVUMIW-CUZNLEPHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substance P receptors
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Chiwakata, C.B., et al. 1996. Infect. Immun. 64, 5106.
Tanabe, T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 299, 187.
Heath, M.J., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1192.
Zhu, J., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 279.
Garland, A.M., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 104.6.
Wei, J.Y., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 136.14.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable