Principaux documents
SML3345
Sigma-Aldrich
LSL 60101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1-Benzofuran-2-yl)-1H -imidazole, 2-(2-Benzofuranyl)-1H -imidazole (ACI), Garsevil, LSL60101
5 MG
71,60 €
25 MG
289,00 €
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
71,60 €
25 MG
289,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable