Principaux documents
SML2640
Sigma-Aldrich
YZ129
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(6-Isoquinolinylamino)-1,2-naphthalenedione, 4-(Isoquinolin-6-ylamino)naphthalene-1,2-dione, YZ-129, YZ129
5 MG
75,90 €
25 MG
246,00 €
75,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
75,90 €
25 MG
246,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
75,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint brown-red to dark red
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c3cc4c(cncc4)cc3)C1=CC(=O)C(=O)c2c1cccc2
Clé InChI
NYDMVPHEEBVAHT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Hsp90 inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
YZ129 is an ATP site-targeting Hsp90 inhibitor (IC50 = 29.5 nM against 2.5 nM geldanamycin-FITC for binding human HSP90α) that prevents thapsigargin (1 μM)-induced NFAT nuclear translocation in HeLa cells (IC50 = 820 nM) by blocking HSP90 client calcineurin-mediated NFAT dephosphorylation. YZ129 (5 μM; 24-48 hr) suppresses U87 glioblastoma (GBM) cell migration and proliferation as a result of G2/M arrest and apoptosis induction. Daily intraperitoneal administration is efficacious against U87 xenografts (s.c.; bilateral posterior limbs)-derived tumor growth in mice in vivo.
Autres remarques
Product may exist in a Tautomeric Form.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhenzhen Liu et al.
Cell chemical biology, 26(3), 352-365 (2019-01-15)
Glioblastoma (GBM) is among the most common and malignant types of primary brain tumors in adults, with a dismal prognosis. Although alkylating agents such as temozolomide are widely applied as the first-line treatment for GBM, they often cause chemoresistance and