SML2639
BDT001
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(piperidin-1-ylsulfonyl) benzamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(C=C1NC(C2=CC=CC(S(N3CCCCC3)(=O)=O)=C2)=O)Cl
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable