Principaux documents
SML2626
Sigma-Aldrich
PEP87 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Trp-Ser-Tyr-Asn-Ala-Glu-Leu-Leu-Val-Ala-Met-Glu-Asn-Gln-His-Thr-Ile trifluoroacetate salt, WSYNAELLVAMENQHTI trifluoroacetate salt
1 MG
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
127,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
2019.24 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
film
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin mediated influenza virus entry
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable