SML2499
TY-52156
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenylamino)-1-(4-chlorophenylhydrazono)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenylhydrazono)-1-(4-chlorophenylamino)-3,3-dimethyl-2-butanone, N-(4-Chloroanilino)-N′-(4-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutanimidamide, TY 52156, TY52156
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very dark brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C(/C(NC1=CC=C(C=C1)Cl)=N/NC2=CC=C(C=C2)Cl)=O)C
InChI
1S/C18H19Cl2N3O/c1-18(2,3)16(24)17(21-14-8-4-12(19)5-9-14)23-22-15-10-6-13(20)7-11-15/h4-11,22H,1-3H3,(H,21,23)
Clé InChI
XONRRGIRSGNWFP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable