S3944
SEW2871
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thienyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole
302,00 €
About This Item
302,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Pf
94.5-95.3 °C
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
Clé InChI
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges