SML2491
Azasetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Chloro-4-methyl-3-oxo-N-(quinuclidin-3-yl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide monohydrochloride, Y 25130, Y-25130, Y25130
74,20 €
About This Item
74,20 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C(COC2=C(C=C(Cl)C=C12)C(NC3CN4CCC3CC4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H
Clé InChI
DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable