SML2412
EU1794-4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[(2-Amino-4,5-dihydro-4-oxo-5-thiazolyl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-[[(2-Imino-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, EU 1794-4, Ethyl 2-(2-(2-imino-4-oxothiazolidin-5-yl)acetamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC)C1=C(SC2=C1CCCC2)NC(CC3SC(NC3=O)=N)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable