SML2396
α-DHED
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
10ß,17a-Dihydroxyestra-1,4-dien-3-one, alpha-DHED
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@H]4O)=CC(C=C1)=O
Clé InChI
UIKDFTLKOKNUJP-ZCVDQKGDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable