SML2177
S 38093-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3-((3aR,6aS)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)propoxy)benzamide hydrochloride, S 38093, S-38093, S38093
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]([C@]1([H])C2)(CCC1)CN2CCCOC3=CC=C(C(N)=O)C=C3.Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable