Principaux documents
SRP0147
Sigma-Aldrich
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
20 μG
515,00 €
515,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
515,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
515,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in FreeStyle 293-F cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
35 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Fabricant/nom de marque
Invitrogen
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRMT6(55170)
Description générale
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Informations légales
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.