SML2157
Homoplantaginin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyflavone 7-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-β-D-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-glucoside, 6-Methylscutellarein 7-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Dinatin 7-glucoside, Hispidulin 7-β-glucoside, Hispiduloside, Salvitin 7-glucoside, Scutellarein 6-methyl ether 7-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
Clé InChI
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable