Principaux documents
PHL83306
Nepetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-6-methoxyflavone 7-β -D-glucoside, 6-Methoxyluteolin 7-glucoside, Nepetrin, Nepitrin
10 MG
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
401,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C22H22O12/c1-31-21-14(33-22-20(30)19(29)17(27)15(7-23)34-22)6-13-16(18(21)28)11(26)5-12(32-13)8-2-3-9(24)10(25)4-8/h2-6,15,17,19-20,22-25,27-30H,7H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
Clé InChI
DMXHXBGUNHLMQO-IWLDQSELSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable