SML2132
Brazilin
Synonyme(s) :
Brasilin, (+)-Brazilin, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10(6H)-tetrol, 7, 11b-dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10 (6H)-tetrol, NSC 56652, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
About This Item
Produits recommandés
Activité optique
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to very dark brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
Clé InChI
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable