A4256
Arbutin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic or plant
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D -66.0 to -62.0 °, c = 3% (w/v) in water
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
light yellow
Pf
195 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable