Principaux documents
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
5 MG
83,60 €
25 MG
270,00 €
83,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
83,60 €
25 MG
270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
83,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
Clé InChI
LETMYYZWCFHZLY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH that inhibits the growth of mesenchymal (MES) glioma spheres. Also GA11 inhibits tumor growth in a murine GSC-derived xenograft model of glioblastoma.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable