Principaux documents
D3651
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol
100 MG
46,90 €
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
46,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO7/c8-2-4(10)6(12)5(11)3(9)1-7(13)14/h3-6,8-12H,1-2H2
Clé InChI
HOFCJTOUEGMYBT-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol (DN-Man) is use as a voltammetric, in differential pulse voltammetry (DPV), reagent for monitoring blood-brain barrier (BBB) transport.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable