Principaux documents
SML1830
Sigma-Aldrich
JJKK-048
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[4-[Bis(1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]-1-piperidinyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl-methanone
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H22N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1N=CN=C1)N2CCC(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C5)CC2
InChI
1S/C23H22N4O5/c28-23(27-12-24-11-25-27)26-7-5-15(6-8-26)22(16-1-3-18-20(9-16)31-13-29-18)17-2-4-19-21(10-17)32-14-30-19/h1-4,9-12,15,22H,5-8,13-14H2
Clé InChI
CLSNATLUIXZPMV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JJKK-048 is a cell penetrant ultrapotent and highly selective inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that exhibits a low cross-reactivity with other endocannabinoid targets. JJKK-048 is an irreversible inhibitor that binds to the active site S122.
Ultrapotent and highly selective inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Niina Aaltonen et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 359(1), 62-72 (2016-07-28)
Monoacylglycerol lipase (MAGL) is a serine hydrolase that acts as a principal degradative enzyme for the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). In addition to terminating the signaling function of 2-AG, MAGL liberates arachidonic acid to be used as a primary source for
Niina Aaltonen et al.
Chemistry & biology, 20(3), 379-390 (2013-03-26)
Monoacylglycerol lipase (MAGL) terminates the signaling function of the endocannabinoid, 2-arachidonoylglycerol (2-AG). During 2-AG hydrolysis, MAGL liberates arachidonic acid, feeding the principal substrate for the neuroinflammatory prostaglandins. In cancer cells, MAGL redirects lipid stores toward protumorigenic signaling lipids. Thus MAGL