SML1787
Sinensetin
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory agent
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxychromen-4-one, 3′,4′,5,6,7-Pentamethoxyflavone, 6-Hydroxyluteolin 5,6,7,3′,4′-pentamethyl ether, Pedalitin permethyl ether
About This Item
Produits recommandés
product name
Sinensetin, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable