SML1759
CD1530
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(6-Hydroxy-7-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-2-naphthalenyl)-benzoic acid, CD-1530
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC2=C(C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C=C2)C=C1C4(C[C@H](C5)C6)C[C@H]6C[C@H]5C4
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-12-22-6-5-21(19-1-3-20(4-2-19)26(29)30)10-23(22)11-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
Clé InChI
VCQGNUWOMLYNNG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable