C5865
CD437
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid, AHPN
273,00 €
About This Item
273,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
~0.5 mol/mol water
Couleur
yellow
Pf
271.6-276 °C
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ccc(O)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
Clé InChI
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable