SML1680
Ex26
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[[5′-[[1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-2′-fluoro-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]amino]-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(C(C)NC2=CC=C(F)C(C3=CC(C)=C(C(NC4(CC4)C(O)=O)=O)C(C)=C3)=C2)C=C1C
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable