Principaux documents
K0600000
Ketoconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
150 MG
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
150 MG
133,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28Cl2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketoconazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
Clé InChI
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
CYP3A4 inhibitor
Actions biochimiques/physiologiques
Antifungal agent
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Masato Ohbuchi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(3), 1332-1338 (2013-01-01)
The antifungal efficacy of voriconazole (VRC) differs among host species, with potent efficacy in humans but less in rodents. We investigated the possible involvement of pregnane X receptor (PXR) and constitutive androstane receptor (CAR) in the species-specific efficacy of VRC
B Halama et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(6), 564-571 (2013-03-21)
The objective of the study was to establish an in vivo method for assessing cytochrome P450 3A (CYP3A) activity using therapeutically inert nanogram doses of midazolam. We administered four escalating single doses of oral midazolam (0.0001-3 mg) to 12 healthy participants
Hao Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13655-13668 (2013-03-26)
Ketoconazole binds to and antagonizes pregnane X receptor (PXR) activation. Yeast high throughput screens of PXR mutants define a unique region for ketoconazole binding. Ketoconazole genetically interacts with specific PXR surface residues. A yeast-based genetic method to discover novel nuclear
K-H Shin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(5), 601-609 (2013-06-21)
This study aimed to evaluate endogenous metabolic markers of hepatic cytochrome P450 (CYP)3A activity in healthy subjects using a metabolomics approach. Twenty-four subjects received the following medication during the following three study periods: 1 mg of i.v. midazolam alone (control
Jan Faergemann et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(9), 1365-1371 (2007-06-15)
Seborrhoeic dermatitis (SD) is a chronic, inflammatory skin disorder, affecting areas of the head and body where sebaceous glands are most prominent and active. The disorder commonly affects hair-bearing areas of the head, including the scalp. Involvement on the face