Principaux documents
SML1647
Sigma-Aldrich
Epiblastin A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4,7-Triamino-6-(m-chlorophenyl)-pteridine, 6-(3-Chlorophenyl)-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10ClN7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
Clé InChI
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Epiblastin A is triamterene derivative that potently induces reprograming of epiblast stem cells (EpiSC) into embryonic stem cells (ESC). Epiblastin A is a potent reversible inhibitor of casein kinase 1 (CK1) α, δ, and ε that binds to ATP-binding site.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable