SML1643
AS2444697
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
AS 2444697, N-[3-(Aminocarbonyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl-2-(2-methyl-4-pyridinyl)-4-Oxazolecarboxamide hydrochloride (1:1), N-[3-Carbamoyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(2-methylpyridin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carboxamide
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=COC(C2=CC=NC(C)=C2)=N1)NC3=CN(C4CCOCC4)N=C3C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H20N6O4.ClH/c1-11-8-12(2-5-21-11)19-23-15(10-29-19)18(27)22-14-9-25(24-16(14)17(20)26)13-3-6-28-7-4-13;/h2,5,8-10,13H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,20,26)(H,22,27);1H
Clé InChI
FGNHLIIFEDYNFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable