Principaux documents
SML1560
Sigma-Aldrich
Azoramide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-[2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolyl]ethyl]-butanamide, N-{2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl} butanamide
10 MG
89,00 €
50 MG
293,00 €
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
89,00 €
50 MG
293,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C(C2=NC(CCNC(CCC)=O)=CS2)C=C1
InChI
1S/C15H17ClN2OS/c1-2-3-14(19)17-9-8-13-10-20-15(18-13)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,17,19)
Clé InChI
VYBFWKKCWTXCQX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Azoramide is a modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity. It has dual activity: Azoramide improves endoplasmic reticulum (ER) protein-folding ability and stimulates the expression of ER chaperones that protect cells against ER stress. Azoramide was shown to protect cells from death and dysfunction in multiple models of ER stress. It showed antidiabetic activity in two independent mouse models of obesity by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β cell function against ER stress.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable