53721
DL-Norvaline
analytical standard
Synonyme(s) :
DL-2-aminopentanoic acid, DL-nor-Val, Norval, (±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC)
98.5-101.5% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]25/D 0.00±0.10°, c = 2 in 5 M HCl
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?