SML1547
RN-9893
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-(4-Isopropylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N2CCN(C(C)C)CC2)=O)C=C1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H23F3N4O5S/c1-14(2)26-9-11-27(12-10-26)34(32,33)17-6-4-16(5-7-17)25-20(29)18-8-3-15(21(22,23)24)13-19(18)28(30)31/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3,(H,25,29)
Clé InChI
KORKKQLDGMHNKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable