Principaux documents
616520
Sigma-Aldrich
TRPV4 Antagonist I, RN-1734
The TRPV4 Antagonist I, RN-1734, also referenced under CAS 946387-07-1, controls the biological activity of TRPV4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
TRPV4 Antagonist I, RN-1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I, RN1734, RN1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I
10 MG
96,90 €
96,90 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
96,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
96,90 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N(C(C)C)CCNC(C)C)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable benzenesulfonamide compound that selectively antagonizes TRPV4 agonist 4α-PDD- (Cat. No. 524394) stimulated Ca2+ influx (IC50 = 2.3, 3.2 and 5.9 µM, respectively, in HEK293 expressing human, rat, or mouse TRPV4) without affecting the activity of three other human TRP (transient receptor potential) channels, including capsaicin- (Cat. No. 211275) activated TRPV1, camphor-activated TRPV3, and methanol-activated TRPM8 (IC50 >30 µM).
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Vincent, F., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.389, 490.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable