Principaux documents
SML1442
Sigma-Aldrich
(Z-LL)2 Ketone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Z-Leu-Leu-NHCH2)2CO, 1,3-Di-(N-Carboxybenzoyl-L-leucyl-L-leucyl)amino Acetone, 2,2′-(2-Oxo-1,3-propanediyl)bis[N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-leucinamide
1 MG
75,90 €
75,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
75,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H64N6O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
809.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
75,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(NCC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C43H64N6O9/c1-27(2)19-34(46-40(53)36(21-29(5)6)48-42(55)57-25-31-15-11-9-12-16-31)38(51)44-23-33(50)24-45-39(52)35(20-28(3)4)47-41(54)37(22-30(7)8)49-43(56)58-26-32-17-13-10-14-18-32/h9-18,27-30,34-37H,19-26H2,1-8H3,(H,44,51)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,56)/t34-,35-,36-,37-/m0/s1
Clé InChI
JTVCWQUNPMKMER-BQYLNSIHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
(Z-LL)2 Ketone is a selective inhibitor of signal peptide peptidase (SPP) that inhibits processing of the p-Prl signal peptide (IC50 = ~ 50 nM) without affecting the activities of signal peptidases and other proteases such as lysosomal cathepsins and proteasomes.
(Z-LL)2 Ketone is a selective inhibitor of signal peptide peptidase (SPP).
(Z-LL)2 Ketone serves as an inverse γ-secretase modulator (iGSM) by changing processivity of γ-secretase cleavage.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Differential Inhibition of Signal Peptide Peptidase Family Members by Established gamma-Secretase Inhibitors
Ran Y, et al.
PLoS ONE, 10 (2015)
Differential Inhibition of Signal Peptide Peptidase Family Members by Established gamma-Secretase Inhibitors
Ran Y, et al.
Testing, 10 (2015)