Principaux documents
SML1432
Sigma-Aldrich
PHCCC
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
25 MG
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
254,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
Clé InChI
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable