Principaux documents
SML1420
Sigma-Aldrich
FSL-1
≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R,S)-Pam2Cys-Gly-Asp-Pro-Lys-His-Pro-Lys-Ser-Phe-OH, Fibroblast-stimulating Lipopeptide, Pam2CGDPKHPKSF, S-[2,3-Bis[(1-Oxohexadecyl)oxy]propyl]-L-cysteinylglycyl-L-a-aspartyl-L-prolyl-L-lysyl-L-histidyl-L-prolyl-L-lysyl-L-seryl-L-phenylalanine
100 μG
275,00 €
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
275,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C84H140N14O18S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1666.16
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB.
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB. FSL-1 is based on the N-terminal part of the 44-kDa lipoprotein LP44 of Mycoplasma salivarium. FSL-1 showed higher stimulatory activity than MALP-2 in its ability to induce TNF-α production in macrophages and NF-κB in TLR2/TLR6 transfected HEK293 cells.
FSL-1 is a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist. It is capable of increasing resistance to herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection.[1]
Reconstitution
Reconstitute in endotoxin-free water.
Autres remarques
Air sensitive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
FSL-1, a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist, enhances resistance to experimental HSV-2 infection
Rose WA, et al.
Virology Journal, 6, 195-195 (2009)