506350
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride
≥90% (HPLC), lyophilized solid, TLR1/TLR2 agonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride, (S)-[2,3-Bis(palmitoyloxy)-(2-RS)-propyl]-N-palmitoyl-(R)-Cys-(S)-Ser-(S)-Lys₄-OH, 3HCl, P₃CSK₄, 3HCl, Pam₃Cys-SK₄, 3HCl, Pam3CSK4, TLR1/TLR2 Agonist I
About This Item
Produits recommandés
product name
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride,
Pureté
≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
water: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C81H156N10O13S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-55-73(93)86-72(65-105-64-66(104-75(95)57-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-103-74(94)56-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)80(100)91-71(62-92)79(99)89-68(52-44-48-59-83)77(97)87-67(51-43-47-58-82)76(96)88-69(53-45-49-60-84)78(98)90-70(81(101)102)54-46-50-61-85/h66-72,92H,4-65,82-85H2,1-3H3,(H,86,93)(H,87,97)(H,88,96)(H,89,99)(H,90,98)(H,91,100)(H,101,102)/t66?,67-,68-,69-,70-,71-,72-/m0/s1
Clé InChI
OEDPHAKKZGDBEV-GFPBKZJXSA-N
Description générale
Application
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zahringer, U., et al. 2008. Immunology.213, 205.
Toshchakov, V., et al. 2002. Nat. Immunol.3, 392.
Muller, M.R., et al. 2001. Immunology103, 49.
Vergne, I., and Cezanne, L. 1999. Eur. J. Biochem.264, 369.
Diaz-Guerra, M.J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30114.
Offermanns, S., et al. 1992. Biochem. J.282, 551.
Seifert, R., et al. 1990. Biochem. J.267, 795.
Hoffmann, P., et al. 1989. Biol. Chem. Hoppe. Seyler.370, 575.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable