Principaux documents
SML1310
Sigma-Aldrich
NSC756093
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,9-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-furo[3,4-b]quinolin-1(3H)-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-4,9-dihydrofuro[3,4-b]quinolin-1(3H)-one
5 MG
112,00 €
25 MG
290,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
112,00 €
25 MG
290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCN1C2=C(C(OC2)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=C(OC)C=C4
InChI
1S/C20H19NO4/c1-24-14-7-8-15-16(11-14)21(9-10-22)17-12-25-20(23)19(17)18(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18,22H,9-10,12H2,1H3
Clé InChI
SMEJQLRLHKWIFV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction that inhibits proliferation of paclitaxel resistant cancer cells. Apparently, NSC756093 stabilizes a conformation of GBP1 not suitable for binding to PIM1.
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jing Zhao et al.
Frontiers in oncology, 9, 1494-1494 (2020-01-31)
The Guanylate binding proteins (GBPs) are a family of large GTPases and the most studied GBP family member is the guanylate binding protein 1 (GBP1). Earlier studies revealed that GBP1 expression was inflammatory cytokines-inducible, and most of the studies focused