Principaux documents
5.32177
Sigma-Aldrich
Tdp1 Inhibitor, CD00509
Synonyme(s) :
Tdp1 Inhibitor, CD00509, Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 Inhibitor
25 MG
198,00 €
198,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
198,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
198,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
710 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C1NC(=O)C(=Cc2[o]ccc2)C(=O)N1
InChI
1S/C9H6N2O3S/c12-7-6(4-5-2-1-3-14-5)8(13)11-9(15)10-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13,15)
Clé InChI
VQRARDATQWRHGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell permeable alkylidene barbiturate analog that acts as a potent and specific inhibitor of tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 (Tdp1; IC50 = 710 nM) and increases the number of g-H2AX foci in MCF-7 cells. Shown to sensitize MCF-7 cells to camptothecin (CPT), increase DNA breaks, and reduce cell proliferation. However, it does not affect the viability of normal mammary epithelial cells up to 10 µM levels. Synergistically reduces cell proliferation and induces apoptosis in MCF-7 cells when combined with Rucaparib, a PARP-1 inhibitor.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Tdp1
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Dean, R.A., et al. 2014. J. Biolmol. Screen.19, 1372.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable