Principaux documents
SML1284
Sigma-Aldrich
Efavirenz Ready Made Solution
10 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
1 ML
197,00 €
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
197,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.67
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
DMSO solution
Niveau de qualité
Concentration
10 mg/mL in DMSO
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Clé InChI
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI).
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Efavirenz is an anti-HIV drug, commonly used in combination therapy for AIDs treatment. Efavirenz is part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
The plasma levels of this drug can determine the failure of treatment and CNS (central nervous system) side-effects in patients infected with HIV (human immunodeficiency virus). [1]
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
C Marzolini et al.
AIDS (London, England), 15(1), 71-75 (2001-02-24)
Limited information exists on the clinical usefulness of drug level monitoring for efavirenz, a once-daily non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). The aim of this study was to determine whether efavirenz plasma concentration monitoring could predict treatment failure and central nervous