SML1176
Carboxypyridostatin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[[2,6-Bis[[[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]amino]carbonyl]-4-pyridinyl]oxy]methyl]-1H-1,2,3-triazole-1-propanoic acid trifluoroacetate salt, carboxyPDS trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable