SML1132
Pep2-8 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), contains 58μL of solution at 10mM in DMSO
Synonyme(s) :
Ac-TVFTSWEEYLDWV-NH2 trifluoroacetate salt, Ac-TVFTSWEEYLDWV-amide trifluoroacetate salt, Ac-Thr-Val-Phe-Thr-Ser-Trp-Glu-Glu-Tyr-Leu-Asp-Trp-Val-NH2 trifluoroacetate salt
184,00 €
About This Item
184,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solution
Couleur
colorless to pale yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable